Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- Labcon Überkappen für Kulturröhrchen
Labcon Überkappen für Kulturröhrchen
Artikelnummer. 17234416 Alle ansehen Labcon Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Purpur
Rot
Sortiert (Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange)
Verschlussgröße:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farbe | Verschlussgröße | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17234416 | Sortiert (Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange) | 10 mm | 1000 Stück |
| 17294406 | Rot | 10 mm | 1000 Stück |
| 17284406 | Orange | 10 mm | 1000 Stück |
| 17274406 | Gelb | 10 mm | 1000 Stück |
| 17224416 | Grün | 10 mm | 1000 Stück |
| 17214416 | Blau | 10 mm | 1000 Stück |
| 17204416 | Purpur | 10 mm | 1000 Stück |
| 17264406 | Naturfarben | 10 mm | 1000 Stück |
| 17274416 | Rot | 12 mm | 1000 Stück |
| 17264416 | Orange | 12 mm | 1000 Stück |
| 17254416 | Gelb | 12 mm | 1000 Stück |
| 17204426 | Grün | 12 mm | 1000 Stück |
| 17294416 | Blau | 12 mm | 1000 Stück |
| 17284416 | Purpur | 12 mm | 1000 Stück |
| 17244416 | Naturfarben | 12 mm | 1000 Stück |
| 17214426 | Sortiert (Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange) | 12 mm | 1000 Stück |
| 17254426 | Rot | 13 mm | 1000 Stück |
| 17244426 | Orange | 13 mm | 1000 Stück |
| 17234426 | Gelb | 13 mm | 1000 Stück |
| 17284426 | Grün | 13 mm | 1000 Stück |
| 17567606 | Blau | 13 mm | 10000 Stück |
| 17264426 | Purpur | 13 mm | 1000 Stück |
| 17224426 | Naturfarben | 13 mm | 1000 Stück |
| 17294426 | Sortiert (Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange) | 13 mm | 1000 Stück |
| 17234436 | Rot | 16 mm | 1000 Stück |
| 17224436 | Orange | 16 mm | 1000 Stück |
| 17214436 | Gelb | 16 mm | 1000 Stück |
| 17264436 | Grün | 16 mm | 1000 Stück |
| 17254436 | Blau | 16 mm | 1000 Stück |
| 17244436 | Purpur | 16 mm | 1000 Stück |
| 17204436 | Naturfarben | 16 mm | 1000 Stück |
| 17274436 | Sortiert (Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange) | 16 mm | 1000 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Artikelnummer.
17234416
Lieferant
Labcon
Lieferanten-Nr.
33038090009
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
und Kühlung erfordern. - Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Verschlussgröße | 10 mm |
| Vorsterilisiert | Nein |
| Produkttyp | Überkappe |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polyethylen der USP-Klasse VI |
| Farbe | Sortiert (Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern |
| Verpackung | 1000/Beutel, 10 Beutel/Karton |
| Reinigungsnachweise | ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kulturröhrchen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |