Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
Marke:  Labcon 3304-809-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.29030kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17214426
  • 17.65 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
    und Kühlung erfordern.
  • Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Überkappe
12 mm
Nicht autoklavierbar
Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange)
1000/Beutel, 10 Beutel/Karton
Unsteril
Ja
Nein
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Polyethylen der USP-Klasse VI
Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Kulturröhrchen