Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Artikelnummer. 17204416 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Sortiert (rot, gelb, blau, grün und orange)
Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange)
Violett
Verschlussgröße:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Artikelnummer. 17204416
Marke: Labcon 33038060009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
  • Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
    und Kühlung erfordern.
  • Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Verschlussgröße 10 mm
Vorsterilisiert Nein
Produkttyp Überkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polyethylen der USP-Klasse VI
Farbe Violett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern
Verpackung 1000/Beutel, 10 Beutel/Karton
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen
Einwegprodukt Ja