Learn More
Hughes Selbstentwässernde Sicherheitsdusche für den Außenbereich
Beschreibung
- Diese ANSI-konforme, selbstentwässende Notfalldusche ist für heiße Klimabedingungen geeignet
- Das Design ermöglicht das Ablaufen von stehendem Wasser aus dem Standrohr, um die Zufuhr von lauwarmen Wasser zu gewährleisten
- Das Ventil befindet sich direkt über dem Wassereinlass, und das Entlüftungsrohr ist darüber angebracht, so dass stehendes Wasser in den Boden abfließen kann, um eine Überhitzung von stehendem Wasser durch Sonneneinstrahlung zu verhindern und das Risiko weiterer Verletzungen des Bedieners zu beseitigen
- Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Verzinkter Stahl |
| Mounting | Boden |
| Produkttyp | Sicherheitsdusche |