Learn More
Hughes Selbstentwässernde Sicherheitsdusche für den Außenbereich
Artikelnummer. 17752358
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Verzinkter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
17752358 Edelstahl 1 Stück
17762358 Verzinkter Stahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17752358 Lieferant Hughes Lieferanten-Nr. HSHSSD18GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1233.75 CHF
    674.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 558.86 CHF
    45% Rabatt
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bodenmontierte, selbstentwässerende Gussdusche mit galvanisierten Rohrleitungen aus Weichstahl.
  • Diese ANSI-konforme, selbstentwässende Notfalldusche ist für heiße Klimabedingungen geeignet
  • Das Design ermöglicht das Ablaufen von stehendem Wasser aus dem Standrohr, um die Zufuhr von lauwarmen Wasser zu gewährleisten
  • Das Ventil befindet sich direkt über dem Wassereinlass, und das Entlüftungsrohr ist darüber angebracht, so dass stehendes Wasser in den Boden abfließen kann, um eine Überhitzung von stehendem Wasser durch Sonneneinstrahlung zu verhindern und das Risiko weiterer Verletzungen des Bedieners zu beseitigen
  • Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Material Edelstahl
Mounting Boden
Produkttyp Sicherheitsdusche