Learn More
MP Biomedicals™ Ouchterlony-Platten
Entwickelt für spezifische Antiseren mit geringer Affinität, die in der Agarose für optimale Immunfällungsmittel Wells mit geeigneten Abständen und Polyethylenglycol benötigen.
Marke: MP Biomedicals™ 08642771
Additional Details : Gewicht : 1.36080kg
Spezifikation
10 μl | |
Ouchterlony-Platte | |
Spezifische Antiseren mit geringer Affinität |
Polystyrol | |
7 | |
Agarose 1,2 % und PEG 5 % |