missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ OTUB1 Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00055611-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16151593

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH07519
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
55.55
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MAAEEPQQQKQEPLGSDSEGVNCLAYDEANMAQQDRIQQEIAVQNPLVSERLELSVLYKEYAEDDNIYQQKIKDLHKKYSYIRKTRPDGNCFYRAFGFSHLEALLDDSKELQRFKAVSAKSKEDLVSQGFTEFTIEDFHNTFMDLIEQVEKQTSVADLLASFNDQSTSDYLVVYLRLLTSGYLQRESKFFEHFIEGGRTVKEFCQQEVEPMCKESDHIHIIALAQALSVSIQVEYMDRGEGGTTNPHIFPEGSEPKVYLLYRPGHYDILYK
FLJ20113/FLJ40710/HSPC263/MGC111158/MGC4584/OTB1/OTU1
OTUB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55611
OTUB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
OTUB1
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote