Learn More
uvex OTG Außerdem Planet Clear SV EXC-Überspecs, Anthrazit/Jade
Artikelnummer. 31751169 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material Packungsgröße
31751169 Polycarbonat 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751169 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9139295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 CHF
    141.15 CHF / 8 Stück
    Sparen 44.85 CHF
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sie bieten optimalen Schutz und hohe Kompatibilität mit einer Brille mit Rezept, mit einem großen Objektiv für hervorragende Sicht und Komfort.
  • Modern uvex OTG Plus ist für Brillenträger mit Sehstärke konzipiert und verfügt über eine extrem große, flache Linse, die hervorragende Sicht und ausreichend Platz bietet, um auch große Brillen darunter bequem zu tragen.
  • uvex Protecting Planet Design mit einer Linse aus massengleichem Polycarbonat, einem Rahmen teilweise aus biobasierten und recycelten Materialien, kunststofffreier Verpackung, 100 % recycelbarer Bauweise und einem komplett metallfreien Design.
  • Innovativer Rahmen mit mehreren Neigungsstellen, die eine hohe individuelle Individualisierung ermöglichen, um eine sichere Passform für alle Gesichtsformen und Kopfbreiten zu gewährleisten.
  • Ergonomisch geformte, flache, flexible Seitenarme mit weichgreifenden Ohrstücken sorgen für eine komfortable, sichere Passform ohne Druckpunkte, selbst bei längerem Tragen.
  • Anatomisch entworfenes Nasenstück sorgt für ganztägigen Tragekomfort und optimale Kompatibilität mit Atemschutzgeräten.
  • Zertifiziert gemäß EN ISO 16321-1 für persönlichen Augen- und Gesichtschutz in industriellen Umgebungen, einschließlich UV-Schutzfilterung.
  • Robuste Polycarbonatlinse mit bewährter uvex Supravision-Beschichtungstechnologie, die dauerhafte Frostschutz und Kratzfestigkeit bietet.
  • UV400-Schutz bietet 100 % Schutz gegen gefährliche ultraviolette Strahlung bis zu 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Übergläser
Rahmenfarbe Grün
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Frame Type Verstellbare Tempel
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar