Beschreibung
- Handpumpe mit Schlauch, Absperrhahn und Dosierdüse
- Kompakte Universalpumpe mit einfacher Bedienung
- Der Universalstecker ermöglicht die Verwendung mit allen gängigen Behältern mit einem Öffnungsdurchmesser von 30–70 mm.
- 1,5 m langer Auslassschlauch, Absperrhahn und Düse für bequeme Handhabung
- Ideal zum Befüllen von Batterien
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 5 l/min |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 30 bis 70 mm |
| Pumpenrohrlänge | 39 bis 70 cm |
| Resistenzeigenschaften | Alkalien, Waschmittel, schwache Säure |
| Material | Polypropylen, PVC |
| Produkttyp | Handpumpe |