Learn More
Osteoglycin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Osteoglycin
Konzentration 0.14 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12755-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12755-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mimecan induces ectopic bone formation in conjunction with transforming growth factor beta. Mimecan is a small proteoglycan which contains tandem leucine-rich repeats. Mimecan is encoded by the OGN gene, a member of the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family of proteins. Mimecan induces ectopic bone formation in conjunction with transforming growth factor beta (TGF-beta-1 or TGF-beta-2) and may regulate osteoblast differentiation. High expression of mimecan protein may be associated with elevated heart left ventricular mass. Alternative splicing results in multiple transcript variants of mimecan. Alternatively spliced transcript variants that encode mimecan have been found.
Spezifikation
Spezifikation
Osteoglycin
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P20774, Q62000
18295, 291015, 4969
Osteoglycin Fusion Protein Ag3484
Primary
-20°C
OGN
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Mimecan, OG, OGN, OIF, Osteoglycin, Osteoinductive factor, SLRR3A
Ogn
IgG
Antigen Affinity Chromatography