Learn More
Osteocalcin Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Osteocalcin
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20277-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20277-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to mouse Bglap1.
Osteocalcin belongs to the osteocalcin/matrix Gla-protein family and constitutes 1-2% of the total bone protein. It binds strongly to apatite and calcium. Gamma-carboxyglutamate residues are formed by vitamin K dependent carboxylation. These residues are essential for the binding of calcium.
Spezifikation
Spezifikation
Osteocalcin
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse
P86546
12096
Peptide
Primary
-20°C
Bglap
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Bglap, Bglap1, mOC A, OC, OG1, Osteocalcin
Bglap
IgG
Antigen Affinity Chromatography