Learn More
Osmometer
Artikelnummer. 11900557
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
LCD-Grafik
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Packungsgröße
11900557 LCD-Grafik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11900557 Lieferant Loeser Lieferanten-Nr. TYP15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Displaytyp LCD-Grafik
Frequenz 50 Hz
Spannung 230 V
Kühlmittel Peltier-Effekt
Tiefe (metrisch) 216 mm
Menge Je 1
Produkttyp Osmometer
Modell Typ 15
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel: Milch-Wasser-Gehalt. Krankenhaus: Kontrolle von Injektionen. Bluttransfusionszentrum: Kontrolle der physikalisch-chemischen Eigenschaften von chemischen Blut-Derivaten und Untersuchung auf Restglycerin nach dem Auftauen. Zellkultur, Biochemie, Meeresbiologie, Pflanzenphysiologie
Linearität Erhöht durch höhere Konzentrationen
Höhe (metrisch) 278 mm
Messzeit 1.5 min.
Stromversorgung 230 VAC (100/115 VAC auf Anfrage) etwa 45 VA, 50 Hz, 20/45 w
Bereich 0 bis 2500 mosm/kg
Auflösung 1 mosm/kg
Probengröße 50 bis 100 μl
Wirkleistung 20/45 W
Gewicht (metrisch) 6.3 kg
Breite (metrisch) 180 mm
Elektrische Anforderungen 230 VAC (100/115 VAC auf Anfrage) etwa 45 VA, 50 Hz, 20/45 w