Learn More
Osmium(VIII)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Os 74.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366439
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
10 x 1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366439 10 x 1 g 10 Gramm
11346439 0.5 g 0.50 Gramm
11356439 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012103.48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 130°C
Chemischer Name oder Material Osmium(VIII) oxide
Schmelzpunkt 40.6°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 x 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride.
Formelmasse 254.1
Geruch Like chlorine
Aussehen Crystalline
Dampfdruck 10 hPa (8mm Hg) at 20°C