Learn More
Osmium(VIII)-oxid-Lösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15648330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 15648330
Marke: Honeywell-Fluka 2088685ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
2.5 Gew.-% in tert-butanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Osmiumtetraoxid, Osmische Säure, Perosmiumoxid, Osmiumsäureanhydrid, Osmium-VIII-Oxid, Perosmiumsäureanhydrid, Osmiumoxid, t-4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmiumtetroxidlösung
Namenshinweis Enthält tert-Butylhydroperoxid als Stabilisator
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 ml
Strukturformel OsO4
UN-Nummer UN3286
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Formelmasse 254.23 mol
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 6.76 psi (55 °C), 5.42 psi (20 °C)
Dichte 1.0 g/ml bei 20 °C, 0.811 g/ml bei 25 °C