Learn More
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15678340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15678340 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15678340 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 25175510ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
4 wt. % in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium Tetroxide Solution
CAS 20816-12-0
Menge 10 mL
Summenformel O4Os
Strukturformel OsO4
MDL-Nummer MFCD00011150
UN-Nummer UN3287
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
PubChem CID 30318
Formelmasse 254.23g/mol
Reinheit (%) 0%
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 3.55psi (55°C), 1.23psi (20°C)
Dichte 1.0g/mL at 20°C, 1.04g/mL at 25°C