Learn More
Osmium(VIII)-oxid, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15625480 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625480 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
15615480 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625480 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 419494250MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98,0%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Osmiumtetraoxid, Osmische Säure, Perosmiumoxid, Osmiumsäureanhydrid, Osmium-VIII-Oxid, Perosmiumsäureanhydrid, Osmiumoxid, t-4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 130 °C
Chemischer Name oder Material Osmiumtetroxid
Schmelzpunkt 39.5 °C bis 41 °C
Physikalische Form Fest
Menge 250 mg
Strukturformel OsO4
UN-Nummer UN2471
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich
Formelmasse 254.23 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 7 mmHg (20 °C)
Dichte Vapor Density: 8.8 (vs air)