Learn More
Osmiumpulver, -200 mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049012
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11301809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012446.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-2-7440
Summenformel Os
Molekulargewicht (g/mol) 190.23
MDL-Nummer MFCD00011147
InChI-Schlüssel SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC-Name Osmium
SMILES [Os]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium powder
Menge 1 g
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Strong
Form Pulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Reinheit (%) 99.8%