Learn More
Osmiumpulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359197
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359197 5 g 5 Gramm
11369197 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039998.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-2-7440
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC-Name Osmium
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium powder
Menge 5 g
Netzgröße -20 Mesh
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Summenformel Pd
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Molekulargewicht (g/mol) 106.42