missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oseltamivirphosphat, TRC

Artikelnummer. 17942545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942545 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17942545 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO701000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 204255-11-8
Summenformel C16 H28 N2 O4 . H3 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 410.4
Synonym Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, phosphate (1:1), 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, [3R-(3α,4β,5α)]-, phosphate (1:1), (-)-Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-N-Acetylamino-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate (1:1), Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, Fluvir, Oseltamir phosphate, Ro 64-0796/002, Saiflu, Tamiflu
IUPAC-Name Ethyl-(3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexen-1-carboxylat;phosphorsäure
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1.OP(=O)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oseltamivir Phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
Menge 100 mg
Formelmasse 410.1818
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.