Learn More
OSBPL9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen OSBPL9
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839243
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11879-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829243
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11879-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of a subfamily of LIM domain proteins that are characterized by an N-terminal proline rich region and three C-terminal LIM domains. The encoded protein localizes to the cell periphery in focal adhesions and may be involved in cell-cell adhesion and cell motility. This protein also shuttles through the nucleus and may function as a transcriptional co-activator. This gene is located at the junction of certain disease related chromosomal translocations which result in the expression of chimeric proteins that may promote tumor growth. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
OSBPL9
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
A2A8Z1, Q96SU4
100273, 114883
OSBPL9 Fusion Protein Ag2476
Primary
-20°C
OSBPL9
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ORP 9, ORP9, OSBP related protein 9, OSBP4, OSBPL9
OSBPL9
IgG
Antigen Affinity Chromatography