Learn More
Orthophosphorsäure, 85+ %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
H3O4P, CAS-Nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, Acidum phosphoricum, Evits, o-Phosphorsäure, Orthophosphorsäure, Phosphorsäure, Sonac, WC-Reiniger, weiß, 2,5 l, 158 °C, CHEBI:26078, unbestimmt, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994, HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 158°C |
| Chemischer Name oder Material | Orthophosphoric Acid |
| Schmelzpunkt | 21°C |
| pH | 2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 25 L |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Dampfdruck | 2 hPa at 20°C |
| Dichte | Vapor Density: 3.4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Orthophosphorsäure
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.