Learn More
ortho Gliclazid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ortho Gliclazide |
| CAS | 1076198-18-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C15 H21 N3 O3 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| SMILES | Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| IUPAC-Name | 1-(3,3a,4,5,6,6a-Hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-methylphenyl)sulfonylharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.41 |
| Mehr anzeigen |