missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Orthite 9ORTL, Safety Shoes

Artikelnummer. 12084315
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
44
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12084315 44 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12084315 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 9ORTL44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.11 CHF
    32.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 53.85 CHF
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Euro Protection™ Orthite 9ORTL, Safety Shoes easy to put on/take off, have a breathable lining, and feature a composite toe cap for protection.

  • Easy-on and easy-off
  • Protective cover
  • Rounded heel for more comfortable driving
  • Microfiber upper
  • Breathable 3D mesh lining
  • Removable, textile and foam insole
  • Composite toe cap
  • Injected polyurethane midsole
  • Polyurethane outsole

Spezifikation

Farbe Black, Gray
Fersenform Rounded
Auskleidungsmaterial Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter
Material Microfiber
Größe 44
Sohleneigenschaften Removable, textile and foam insole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole.
Sohlenmaterial Polyurethan
Zehenmaterial Komposit
Gewicht (metrisch) 406 g per shoe in size 8
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345: 2011
Produkttyp Safety Shoe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.