Learn More
Orsellinsäure, TRC
Artikelnummer. 30427336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427336 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO69760810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orsellinic Acid
CAS 480-64-8
Summenformel C8H8O4
Menge 10 mg
Synonym Orsellinic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzenecarboxylic Acid, 4,6-Dihydroxy-2-methylbenzoic Acid, 6-Methyl-β-resorcylic Acid, Orcinolcarboxylic Acid, o-Orsellinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12)
SMILES Cc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxy-6-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.0423