Learn More
Hanna Instruments™ ORP-Testlösung
Artikelnummer. 11534317
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) Packungsgröße
11534317 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11534317 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI7022L
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Manufactured from reagent grade chemicals and used to test platinum and gold ORP electrodes. Hanna Instruments™ ORP Test Solution includes lot number and expiration date clearly marked on the label to ensure product quality.
ORP test solution made from reagent grade chemicals and used to test platinum and gold ORP electrodes.
  • Lot number and expiration date clearly marked on the label
  • Air tight with a tamper-proof seal to ensure the quality of the solution.
  • Prepared with reagent grade chemicals
  • Allows for a quick check of your ORP electrode
Spezifikation
Genauigkeit (mV) 470 mV
Typ ORP-Testlösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) For Testing the Performance of ORP Electrodes
Enthält Luftdichte Flasche mit manipulationssicherem Verschluss
Probenvolumen (metrisch) 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid