Learn More
Fisherbrand™ ORP-Elektrode mit BNC-Epoxid-Körper
Artikelnummer. 11768452 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11768452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese ORP-Elektrode mit BNC Epoxidgehäuse eignet sich optimal für den Einsatz in den meisten Laboren und anderen Umgebungen.
  • Elektrode mit Redox-Gel und Epoxidgehäuse
  • Elektrolyt: Gel
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • pH-Bereich: ±1,500 mV
  • Temperaturbereich in °C: 0 bis 80
  • Abmessungen in mm: 12 x 120
  • Kabel: 1 m
  • Verbindungsstück: BNC-Anschluss
Spezifikation
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm