Learn More
Orotsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17941446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17941446 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17941446 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0881.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Orotsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orotic Acid
CAS 65-86-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Orotic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, 2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid, Orotic acid (8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-Dihydroxypyrimidine-6-carboxylic acid, 2,6-Dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxyuracil, 6-Uracilcarboxylic acid, Animal galactose factor, NSC 79560, NSC 9791, Orodin, Orotonin, Oroturic, Orotyl, Vitamin B13, Whey factor, Orotic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.1
Menge 250 mg
Formelmasse 156,0171 g/mol