Learn More
Orotsäure, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461010
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461010 500 g 500 Gramm
11451010 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25349.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.097 g/mol
Orotic acid is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5?-phospho-α-d-ribose 1?-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5?-monophosphate (OMP). It is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5?-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. It may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Orotsäure ist ein Zwischenprodukt der De-Novo-Pyrimidin-Biosynthese, das zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik der OPRT-Orotatphosphoribosyltransferase (OPRT) verwendet werden kann, die den reversiblen Phosphoribosyltransfer von 5′-phospho-α-d-ribose1′-Diphosphat (PRPP) zu Orotsäure (OA) katalysiert und dabei Phosphat und Otidin-Monophat5′ (OMP) bildet. Es wird als Ausgangsmaterial für die potenzielle kommerzielle Bioproduktion von Uridin5′-monophosphat (UMP) durch Mikroben wie Corynebacterium ammoniagenes (ATCC6872) oder Saccharomyces cerevisiae verwendet. Es kann zur Untersuchung des AMPK/SREBP-1-abhängigen Zellsignalweges und der Transkriptionsregulationsmechanismen verwendet werden, die die Leberlipogenese induzieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-86-1
Summenformel C5H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.097
MDL-Nummer MFCD00006027
InChI-Schlüssel PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orotic acid
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 344°C to 347°C
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 97%