Learn More
Ornithinhydrochlorid (L-Ornithinhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17949314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949314 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949314 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1565.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ornithinhydrochlorid (L-Ornithinhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ornithine hydrochloride
CAS 3184-13-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Ornithine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H12 N2 O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2,5-diaminopentansäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
Menge 250 mg
Formelmasse 168,0666 g/mol