Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR Pro™ Multiparameter-Tischmessgerät für pH/ISE/Leitfähigkeit/gelösten Sauerstoff
BIOPHARMA
Das Multiparameter-Tischmessgerät mit pH-/ISE-/Leitfähigkeits- und RDO-/DO-Modulen für die gleichzeitige Messung auf bis zu 4 Kanälen liefert erstklassige Leistung und Flexibilität
4401.90 CHF - 6723.45 CHF
Spezifikation
Ausgänge USB (2), RS 232
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR)
Genauigkeit (Barometer) ±6 mmHg
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ±0,01 μS ≤ 3 μS
Genauigkeit (ISE) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11651509
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
VSTAR90
Meter, pH/ISE/mV Module
4401.90 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11671509
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
VSTAR92
Meter, pH/ISE/mV/Temp. Module
5567.70 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15686775
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
VSTAR94
Meter Kit
5617.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11661509
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
VSTAR91
Meter, 2 pH/ISE/mV Modules
5477.25 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11681509
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
VSTAR93
Meter, 2 pH/ISE/mV/Temp. Modules
6723.45 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR Pro™ Multiparameter-Tischmessgerät für pH/ISE/Leitfähigkeit/gelösten Sauerstoff