Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsmesszelle mit drei Elektroden
Beschreibung
Messen von Proben mit äußerster Flexibilität mit der Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsmesszelle mit drei Elektroden, die über hohe, standardmäßige und niedrige Leitfähigkeitsmessbereiche sowie integrierte Temperaturkompensation verfügt.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC/2,5 mm Phono-Tip |
| Typ | Leitfähigkeitszelle |
| Beschreibung | Leitfähigkeitsmesszelle mit drei Elektroden |
| Material | Robuster, abnehmbarer Epoxidharz-/Edelstahl-Elektrodenschutz |
| Max. Immersion | 120 mm |
| Messbereiche | 0 µS/cm bis 200 mS/cm |
| Min. Immersion | 25 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.