Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenstativ mit Ausschwingarm
Mit diesem Elektrodenhalter bewegen Sie Elektroden schnell zwischen Proben. Er kann um volle 360° geschwenkt werden, und das Kabelführungssystem erhöht den Komfort und die Sicherheit.
Marke: Thermo Scientific™ 090043
Additional Details : Gewicht : 1.69200kg
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenhalter bewegen Sie Elektroden schnell zwischen Proben. Er kann um volle 360° geschwenkt werden, und das Kabelführungssystem erhöht den Komfort und die Sicherheit.
- Halter für vier Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Elektrode mit einem Durchmesser von 16 mm.
- Aluminiumarme gewährleisten Stabilität und Robustheit
- Arme und Sockel sind zum besseren Korrosionsschutz pulverbeschichtet
- Gegengewichtsfedern befinden sich im Arm, wodurch sie vor Spritzern geschützt sind
- Der Kopf kann vertikal 3 Elektroden (max. 12 mm Durchmesser) aufnehmen
- 2 zusätzliche Steckplätze können Elektroden (max. 12 mm Durchmesser) im Winkel von 10° aufnehmen
- Einstellbarer 140 mm-Sockel (5,5 in.) mit gepolsterter Unterseite zum Schutz von Arbeitsoberflächen
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.