Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A-Serie Schutzhülsen
Artikelnummer. 11631489
Ansicht ändern
Click to view available options
Star A Schutzhülsen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11631489 Star A Schutzhülsen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11631489 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. STARAAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 CHF
    116.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Ihr tragbares Messgerät mit Thermo Orion Scientific™ Star™ A-Serien-Schutzhülsen.
Schützen Sie Ihr tragbares Messgerät mit Thermo Orion Scientific™ Star™ A-Serien-Schutzhülsen. Diese Schutzhülse wird mit Ständer, Halter für pH-, Leitfähigkeits- und DO-Sonden und einem Elektrodenköcher für pH-Elektroden geliefert. Es ist für die Verwendung mit Orion Star™ tragbaren Messgeräte der A-Serie vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Star A Schutzhülsen
Typ Zubehör für Messgeräte
Enthält Orion Star A Serie Tragbare Schutzarmatur mit Handriemen und integriertem Ständer, Aufbewahrungshülse für 810017 pH-Elektroden, STARA-ESPH pH-Elektrodenhalter, STARA-ESCD Leitfähigkeit und Halter für gelösten Sauerstoffsensor
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.