Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ nachfüllbare pH/ATC-Kombinationselektrode, wasserdichter BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, Kabellänge 1 m
Artikelnummer. 15532405
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC (Wasserdicht),8-polig, Mini-DIN, 8-pin Mini-DIN
Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
1 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Länge (metrisch) Kabel unitSize
15532405 Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA 1 m 1 Stück
10206993 Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN 1 m 1 Stück
10430085 BNC (Wasserdicht),8-polig, Mini-DIN, 8-pin Mini-DIN 3 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15532405 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 8157BNURCA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messen Sie biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden.
Messen Sie biologische Medien, Pharmazeutika, Lebensmittel und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden.Ideal für jede Anwendung geeignet, bei der die Proben durch die Verwendung von Referenzelektroden aus Metall kontaminiert werden könnten.Die ROSS Ultra pH-/ATC-Elektroden bieten mehr Flexibilität, Genauigkeit und Präzision für Ihre Anforderungen an pH-Messungen.Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.Mit einer hervorragender Stabilität und Drift sowie einer zweijährigen Austauschgarantie.
Messen von pH-Wert und Temperatur mit einer Elektrode
Messen von biologischen Medien, Pharmazeutika, Lebensmitteln und mehr mit Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Refillable pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden. Ideal für jede Anwendung geeignet, bei der die Proben durch die Verwendung von Referenzelektroden aus Metall kontaminiert werden könnten. ROSS Ultra-Elektroden bieten die beste Temperaturleistung bei wiederholten, unterschiedlichen Temperaturen gegenüber allen anderen Elektroden. Mit einer hervorragender Stabilität und Drift sowie einer zweijährigen Austauschgarantie.
Behalten Sie die Probenintegrität auch in TRIS-Puffern bei; ROSS-Elektroden mit Doppeldiaphragma enthalten kein Silber, das sich an biologische Proben binden kann. Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.
Kompatibel mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräten sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräten.
Zielmärkte:
  • Pharmazeutische/Biopharmazeutische Industrie
  • Lebensmittelherstellung
  • Akademische/staatliche Einrichtungen
  • Umwelt
Anwendungen:
  • Qualitätskontrolle
  • Forschung 
  • Mehrzweck
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion ROSS Ultra Triode Nachfüllbare pH/ATC-Kombinationselektroden mit BNC- und RCA-Anschluss sowie 1 m langem Kabel
Anschlusstypen Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA
Diaphragma Glasfaser
Material Epoxidschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ pH/ATC-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung 3 M KCl Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mettler Toledo pH-Messgeräte, Serien Five und Seven
Internes Bezugssystem ROSS
Isopotentialpunkt 7
Relative pH-Genauigkeit 0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung
Präzision 0,01
Gewährleistung 2 Jahre
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm