Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden in gebrauchsfertigen Beuteln können Sie das korrekte Leistungsverhalten der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
Reinigungslösungen
- Die Lösungen sind mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet, und jeder Buchstabe bezeichnet eine einzigartige Formulierung.
- Reinigungslösung A dient zum Entfernen von Proteinverunreinigungen, Reinigungslösung B dient zum Entfernen von bakteriologischen Verunreinigungen, Reinigungslösung C dient zur allgemeinen Reinigung und Reinigungslösung D dient zum Entfernen von öl- und fetthaltigen Verunreinigungen
- Flaschen mit einsatzfertigen Reinigungslösungen einschließlich eines kleinen Bechers zum Aufnehmen der Reinigungslösung und einer Kunststoff-Pipette zum Entfernen der alten Fülllösung der Elektrode
- Das pH-Reinigungslösungskit für Elektroden (900020) enthält jeweils eine Flasche Reinigungslösung A, B, C und D, einen Becher und eine Pipette
Aufbewahrungslösungen
- Die Lagerungslösung gewährleistet, dass die pH-Elektrode auch nach einer längeren Lagerung, einer Lagerung über Nacht und bei verschiedenen Proben ordnungsgemäß arbeitet.
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900021
Neue Artikelnummer: 900021-WA
Alte Artikelnummer: 900022
Neue Artikelnummer: 900022-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Analysezertifikats- und Sicherheitsdatenblätterdateien austauschbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 4 x 2 oz. (4 x 60 ml)-Flaschen der Reinigungslösung B zur Entfernung von Bakterien, Becher und Pipette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Elektrode |
| Typ | pH-Reinigungslösung für Elektroden |
| Art der Fülllösung | Reinigung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode |
| Verpackung | Botlle |
| Menge | 60 mL |
Sicherheit und Handhabung
- pH Cleaner B
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.