Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffer Cubitainers™
Beschreibung
Kapazität für 5 Gallonen (19 l) pH-Puffer im farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ mit einfachem Ausguss.
- Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH 4,01-Puffer ist rosa, der pH 7,00-Puffer gelb und der pH 10,01-Puffer blau
- Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST™ Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | pH Buffer, 5 gallon cubitainers |
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Hellrot |
Beschreibung | pH 4.01 Buffer, 5 gallon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | pH -Messgerät und Elektrode |
pH | 4.01 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 19 L |
Zusammensetzung | Wasser, Kaliumhydroxid, Amaranth Rot Nr. 27, Kaliumhydrogenphthalat |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.