Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffer Cubitainers™ Artikelnummer.: 11782817
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffer Cubitainers™
Artikelnummer. 11782817
19 L, 7, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
19 L
pH:
4.01
7
10.01
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11782817
Marke: Thermo Scientific™ 9107CB
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kapazität für 5 Gallonen (19 l) pH-Puffer im farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ mit einfachem Ausguss.
Kapazität für 5 Gallonen (19 l) pH-Puffer im farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ mit einfachem Ausguss.
  • Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH 4,01-Puffer ist rosa, der pH 7,00-Puffer gelb und der pH 10,01-Puffer blau
  • Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST™ Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Siedepunkt 100 °C
Farbe Hellgelb
Beschreibung pH 7.00 Buffer, 5 gallon
Zur Verwendung mit (Anwendung) für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen
Zur Verwendung mit (Geräte) pH -Messgerät und Elektrode
pH 7
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 19 L
Verpackung Cubitainer
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Löslichkeitsinformationen löslich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerDZ2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Artikelnummer9107CB
ChargennummerCQ1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Artikelnummer9107CB
ChargennummerCP4 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Artikelnummer9107CB
ChargennummerCQ2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Artikelnummer9107CB
ChargennummerCP2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Artikelnummer9107CB
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffer Cubitainers™ >