Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffer Cubitainers™
Artikelnummer. 11752827
Click to view available options
Menge:
19 l
pH:
10,01
4,01
7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11752827
Marke: Thermo Scientific™ 9110CB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kapazität für 5 Gallonen (19 l) pH-Puffer im farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ mit einfachem Ausguss.
Kapazität für 5 Gallonen (19 l) pH-Puffer im farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ mit einfachem Ausguss.
  • Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH 4,01-Puffer ist rosa, der pH 7,00-Puffer gelb und der pH 10,01-Puffer blau
  • Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST™ Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Siedepunkt 100 °C
Farbe Hellblau
Beschreibung pH 10.01 Buffer, 5 gallon
Zur Verwendung mit (Anwendung) für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen
Zur Verwendung mit (Geräte) pH -Messgerät und Elektrode
pH 10,01
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 19 l
Zusammensetzung Wasser, Natriumbikarbonat, Methylparaben, FD & C Blau Nr. 1, Natriumkarbonat
Verpackung Cubitainer
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Löslichkeitsinformationen löslich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.