Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe für die Titration mit ionenselektiven Elektroden (ISE).
98.90 CHF - 238.80 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12889201
|
Thermo Scientific™
654202 |
60 mL | Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Standard, 60mL |
123.80 CHF
60 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11702747
|
Thermo Scientific™
654205 |
475 mL | 654205 |
238.80 CHF
475 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12879201
|
Thermo Scientific™
654201 |
475 mL | Hyamine 1622 Titrant, 475mL |
98.90 CHF
475 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11792737
|
Thermo Scientific™
654203 |
475 mL | Triton X-100 Sample Additive, 475mL |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe für die Titration mit ionenselektiven Elektroden (ISE).
Alle Tensidanalyselösungen sind als 475 ml (1 Pint)-Flasche verpackt, außer Bestellnummer 654202, die als 60 ml (2 oz.)-Flasche verpackt ist.Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.