Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroden
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroden können Sie Bromid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach und kostengünstig messen.
Bromid-Halbzellenelektroden (Artikelnummern 9435BN und 9435SC) bieten die Vorteile des Sure-Flow Diaphragma-Designs, wenn sie in Verbindung mit Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma genutzt werden.
Die Bromid-Kombinationselektrode (Artikelnummer 9635BNWP) erfordert keine separate Referenzelektrode, wodurch sie für die Verwendung bei kleineren Probenmengen geeignet ist.
Ähnliche Produkte
- Kalibrierstandards: 943506 (0,1 M NaBr)
- Erforderliche ISA: 940011
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC |
| Beschreibung | Mit BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE-Messgeräte |
| Typ | Festkörper, Halbzelle |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.