Learn More
Thermo Scientific™ Orion BNC-Kurzschlusskappe
Artikelnummer. 10645101
Click to view available options
:
BNC-Kurzschlusskappe
Artikelnummer. 10645101
Marke: Thermo Scientific™ 090045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schließt den BNC-Messgeräteeingang zum Testen und zur Kalibrierung mit dieser Kurzschlusskappe kurz.
Schließt den BNC-Messgeräteeingang zum Testen und zur Kalibrierung mit der Thermo Scientific™ Orion™ BNC-Kurzschlusskappe kurz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BNC-Ersatzkurzschlusskappe
Typ Zubehör für Messgeräte
Enthält BNC-Ersatzkurzschlusskappe