Learn More
Thermo Scientific™ Orion* AutoTration* 500 Autosampler Zubehör
Artikelnummer. 10150971
Click to view available options
Behältergröße:
150mL
50 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10150971
Marke: Thermo Scientific™ ASB150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhalten Sie eine automatisierte Probenanalyse mit Zubehör für unseren alten Autosampler.
Führen Sie weiterhin automatisierte Probenanalysen mit Zubehör für den älteren Thermo Scientific™ Orion AutoTration 500 Autosampler durch. Mit einer Auswahl an Gestellen mit 48 und 28 Positionen bietet dieses Produkt Flexibilität mit austauschbaren Gestellen für Probengröße und -volumen.
  • Untereinander austauschbare Racks für verschiedene Probengrößen und -volumina
  • Rack mit 48 oder 28 Positionen
  • Bechergrößen: 45, 50 und 150 ml
  • Ersatzelektrodenhalter für jedes Modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Behältergröße 150mL
Beschreibung 150 ml Kunststoffbecher
Typ Titratorzubehör
Enthält 50 Becher (150 ml)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.