Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AUTO-STIR BSB-Sonde
Diese BSB-Sonde mit integriertem Rührer misst gelösten Sauerstoff praktisch und genau.
Marke: Thermo Scientific™ 086030MD
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Messen Sie gelösten Sauerstoff praktisch und genau mit der Thermo Scientific™ Orion™ AUTO-STIR™ BSB-Sonde. Der hochgradig effiziente integrierte Rührer mit One-Touch-Steuerung beseitigt die Sauerstoffschichtung in BSB-Flaschen.
Die Orion AUTO-STIR BSB-Sonde Orion 086020A wird mit dem Orion 862A Messgerät verwendet; Kabellänge: 2m
Die Orion AUTO-STIR BSB-Sonde Orion 086030MD wird mit den Tischmessgeräten der Serien Star und Star Plus verwendet; Kabellänge: 2m
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
6,56 m . | |
6 bar | |
0.008μg / h (mg / l) -1 bei 20 ° C | |
Doppelt thermisch getrennt | |
BOD Sonde | |
Labor |
∼0,1 %/Tag | |
2 m | |
10 cm/s | |
90 % des Endwerts in 10 Sek. | |
Orion Star und Star Plus Messgeräte | |
Polarographische DO-Sonde | |
0 °C° bis 50 °C° |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.