Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektrode, flache Oberfläche, Epoxidharzschaft, BNC-Anschluss
Description
Mithilfe dieser pH-Kombinationselektronen lassen sich flüssige Proben schnell und genau ablesen, ohne dass die Proben in Kontakt mit Silberionen kommen.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektroden, ausgestattet mit einem gegen Verstopfungen geschützten, offenen Doppel-Diaphragma-System, können Sie zähflüssige Proben schnell und genau messen, ohne dass die Probe mit Silberionen in Kontakt kommt. Diese quecksilberfreien Elektroden eignen sich ideal für Messungen an Proben, die Proteine oder TRIS-Puffer enthalten. Da diese Elektroden eine Referenz aus Polymergel statt einer Fülllösung enthalten, ist der Wartungsaufwand bei diesen Elektroden äußerst gering.
- 0 bis 14 pH
- Temperaturbereich: 0 ° bis 60 °C (0 ° bis 140 °F)
- Auswahl an Steckern, mit 1 m (3 ft.) Kabel
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Epoxidschaft |
| Anschlusstypen | WPBNC |
| Diaphragma | Offen |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0°bis 60 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode mit Doppeljuktion, wasserfestes BNC-Verbindungsstück |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feuchte Oberflächen, Feststoffe, halbfeste Stoffe, kleine Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion pH-Messgerät |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.