Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 8000 UV-Vis-Spektrophotometer
Artikelnummer. 14845061
Change view
Click to view available options
Typ:
AquaMate 8000 Spektrophotometer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
14845061 AquaMate 8000 Spektrophotometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14845061 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AQ8000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erweitern Sie Ihr Labor mit einem UV-Vis-Spektrophotometer mit 260 vorprogrammierten Methoden für Ionenkonzentrations-Ergebnisse der Absorption sowie Wellenlängenscannen und Erstellung von kundenspezifischen Methoden.
Erweitern Sie Ihr Labor mit einem UV-Vis-Spektrophotometer mit 260 vorprogrammierten Methoden für Ionenkonzentrations-Ergebnisse der Absorption sowie Wellenlängenscannen und Erstellung von kundenspezifischen Methoden. Das Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 8000 UV-Vis-Spektrophotometer bietet die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit, die in Ihrem Labor erforderlich ist. Durch die kompakte Bauweise, die intuitive Bedienung und die innovativen Funktionen dieses Spektrophotometers haben Sie das ideale Gerät für die Wasseranalyse und weitere Anwendungen in Ihrem Labor. Wählen Sie das AquaMate 8000 UV-Vis mit allen Wellenlängen von 190 bis 1.100 nm für äußerst umfangreiche Messoptionen.
Vorprogrammierte Methoden:
  • Mehr als 260 vorprogrammierte Methoden bieten einfache und komfortable Messungen mit Orion™ AQUAfast™, Merck™, CHEMetrics™ oder Hach™ Chemikalien
  • Die vorprogrammierten Methoden können auch für neue Chemikalien angepasst werden, oder Bediener können ihre eigenen Methoden und Kalibrierungskurven erstellen
  • Die Geräte ermöglichen eine Ein-Punkt-Anpassung jeder vorprogrammierten Methode zur Korrektur von Schwankungen bei den Chargenreagenzien
Vielseitig:
  • Eine Vielzahl von Fläschchengrößen kann verwendet werden, einschließlich quadratischer 10 mm-Fläschchen, rechteckiger 20 und 50 mm-Fläschchen, und ein verstellbarer runder Halter ist für runde 13, 16 und 24 mm-Fläschchen verfügbar
  • Drei USB-Anschlüsse ermöglichen die Optionen zum Speichern von Methoden und Daten auf einem USB-Speicherstick, zum Übertragen von Daten an einen Computer und zum Ausdrucken von Daten mit einem externen Drucker
  • Das System ist mit Tintenstrahl- und Laserdruckern mit HP PCL 5 oder höher kompatibel
Qualitätssicherheit:
  • Die Leistungsüberprüfung stellt Wellenlängengenauigkeit und Gerätefunktionalität sicher
  • Jeder Überprüfungsbericht enthält Datum, Uhrzeit und Seriennummer des Geräts gemäß GLP und GMP
  • Der integrierte Test für die Wellenlängengenauigkeit ist mit der internen Lampe oder externen kalibrierten Standards kompatibel
  • Integrierte Testmethoden für Streulicht, Rauschen und Auflösung stehen für die weitere Überprüfung der Geräteleistung zur Verfügung
Inhalt:
  • Methoden auf USB-Speicherstick
  • Küvettenhalter mit drei Positionen
  • Anwenderdokumentation
  • Staubabdeckung
  • USB-Kabel
  • Netzkabel für 110 V, 220 V und 240 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität Kompatibel mit Tintenstrahl- und Laserdruckern mit HP PCL 5 oder höher
Anschlüsse USB-Anschluss Typ A für USB-Stick (Vorderseite), USB-Anschluss Typ B für Computer (Rückseite), USB-Anschluss Typ A für Drucker (Rückseite)
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Display Grafisch mit hintergrundbeleuchtetem LCD – 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 in.)
Spektren-Bandbreite 1,8 nm
Typ AquaMate 8000 Spektrophotometer
Spannung 100 bis 240 V
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung < 0,0005 A/h
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenkonzentration
Höhe (angloamerikanisch) 9,8 in.
Höhe (metrisch) 25 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Methoden auf USB-Speicherstick; Küvettenhalter mit sechs Positionen; Küvettenhalter mit drei Positionen; Küvettenhalter mit einer Position; Anwenderdokumentation; Staubabdeckung, USB-Kabel, Netzkabel für 110 V und 220 V
Tastenfeld Versiegelte Folientastatur
Lebensdauer der Lampe 5 years
Geräuschpegel < 0,00050 bei 1,0 A; < 0,00080 bei 2,0 A RMS bei 260 nm
Optische Konstruktion Doppelstrahl – interner Referenzdetektor
Photometrische Linearität Bis zu 3,5 A bei 260 nm
Photometrischer Bereich - 0,5 bis 5,0 A; -1,5 bis 125 %T; ± 9999 C
Drucker inklusive External Printer: Ink Jet, Laser Printer with HP PCL 5 or Greater
Scan-Geschwindigkeit 10 bis 4.200 nm/min
Streulicht < 0,08 %T bei 220 nm und 340 nm; < 0,1 %T bei 340 nm und 400 nm; < 1,0 %T bei 198 nm
Wellenlängengenauigkeit ± 1,0 nm
Wellenlängen-Datenintervall 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit ±0,5 nm
Umdrehungsgeschwindigkeit Wellenlänge 11.000 nm/min
Gewicht (angloamerikanisch) 19 lb.
Gewicht (metrisch) 8,6 kg
Breite (angloamerikanisch) 11,8 in.
Breite (metrisch) 30 cm