Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 7000 Vis Spektrophotometer
Click to view available options
Typ:
AquaMate 7000 UV-Vis-Spektrophotometer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Entscheiden Sie sich bei der Optimierung Ihrer Wasser- und Abwassertests für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit des Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 7000 VIS Spektralphotometers. Dieses zuverlässige Labor-Spektrophotometer enthält 260 vorprogrammierte Methoden für Ionenkonzentrationen aus Messungen der dekadischen Extinktion; ideal für Wasser- und Abwassertests.
Vorprogrammierte Methoden:
- Über 260 vorprogrammierte Methoden bieten einfache und komfortable Messungen mit Orion AQUAfast™, Merck™, CHEMetrics™ oder Hach™ Chemikalien
- Vorprogrammierte Methoden sind auch an neue Chemikalien anpassbar, oder Bediener können ihre eigenen Methoden und Kalibrierungskurven erstellen
- Die Geräte ermöglichen eine Einpunktanpassung aller vorprogrammierten Methoden zur Korrektur von Schwankungen bei Chargenreagenzien
Vielseitig:
- Eine Vielzahl von Fläschchengrößen kann verwendet werden, einschließlich quadratischer 10 mm-Fläschchen, rechteckiger 20 und 50 mm-Fläschchen, und für runde 13, 16 und 24 mm-Fläschchen ist ein verstellbarer runder Halter verfügbar
- Drei USB-Anschlüsse ermöglichen das Speichern von Methoden und Daten auf einem USB-Speicherstick, Übertragen von Daten an einen Computer und Ausdrucken von Daten mit einem externen Drucker
- Das System ist mit Tintenstrahl- und Laserdruckern mit HP PCL 5 oder höher kompatibel
Qualitätssicherheit:
- Die Leistungsüberprüfung stellt Wellenlängengenauigkeit und Gerätefunktionalität sicher
- Jeder Überprüfungsbericht enthält Datum, Uhrzeit und Seriennummer des Geräts gemäß GLP und GMP
- Der integrierte Test für die Wellenlängengenauigkeit ist mit der internen Lampe oder externen kalibrierten Standards kompatibel
- Integrierte Testmethoden für Streulicht, Rauschen und Auflösung stehen für die weitere Überprüfung der Geräteleistung zur Verfügung
Inhalt:
- Methoden auf USB-Speicherstick
- Küvettenhalter mit drei Positionen
- Anwenderdokumentation
- Staubschutz
- USB-Kabel
- Netzkabel für 110 V, 220 V und 240 V
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatibilität | Kompatibel mit Tintenstrahl- und Laserdruckern mit HP PCL 5 oder höher |
| Anschlüsse | USB-Anschluss Typ A für USB-Stick (Vorderseite), USB-Anschluss Typ B für Computer (Rückseite), USB-Anschluss Typ A für Drucker (Rückseite) |
| Detektortyp | Silizium-Photodiode |
| Display | Grafisch mit hintergrundbeleuchtetem LCD – 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 in.) |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Spektren-Bandbreite | 5 nm |
| Typ | AquaMate 7000 UV-Vis-Spektrophotometer |
| Spannung | 100 bis 240 V |
| Wavelength Range | 325 bis 1100 nm |
| Abweichung | 0,002 A/h nach Aufwärmphase |
| Mehr anzeigen |