Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien
Artikelnummer. 11762238
Click to view available options
Typ:
Alkalinität
Aluminium
Ammoniak
Brom-Reagenztablette
Chlor
Chlor, Natriumchlorat
Chlordioxid
Chlorid
Cyanursäure
Eisen
Hydrazin
Kupfer
Mangan
Nitrat
Nitrit
Ozon
Phosphat
Silika
Sulfat
Sulfid
USP-Methode
Zink
pH
Bereich:
0,01 bis 0,25 mg/l
0,02 bis 1,0 mg / L
0,02 bis 1,0 und 0,2 bis 10 mg / l
0,02 bis 11 mg/l ClO2
0,05 bis 0,5 mg / L
0,05 bis 0.30mg / L
0,05 bis 0.50mg / L
0,05 bis 1,0 und 0,5 bis 10,0 mg / l
0,05 bis 4,0 mg / L
0,05 bis 4 mg/l SiO2
0,05 bis 5 mg/l Cu
0,05 bis 6,0 mg / L
0,5 bis 25 mg / L
0.1 bis 13.5 mg/l
1 bis 40 mg / L
10 bis 100 mg / l
2 bis 50 mg/l
5 bis 100 mg/l SO4
5 bis 200 mg / L
5 bis 200 mg/l
5 bis 90 mg/l
To0.50mg 0,05 / L
pH 6,5 bis 8,4
Menge:
100 Tabletten
100 Tests
30 Tests
50 Tests
Jeweils 50 Tests (frei und gesamt)
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11762238
Marke: Thermo Scientific™ AC2072
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit den praktischen, schnell auflösenden Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Reagenztabletten können Sie kolorimetrische Messungen gängiger Wasserparameter durchführen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Diese praktischen, schnell auflösenden Tabletten können den Proben präzise hinzugefügt werden, ohne dass Reagenz in der Verpackung verbleibt. Die Tabletten sind sehr stabil und weisen eine lange Haltbarkeit auf. Tablettenreagenzien dienen zum Messen von Alkalinität, Aluminium, Ammoniak, Bor, Chlorid, Chlor, Chlordioxid, Kupfer, DEHA, Härte, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Ozon, pH-Wert, Phosphat, Kalium, Silika, Sulfat, Sulfid und Zink.
  • Testanzahl: 50 bis 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Chlor
Testreagenz-Formate Tablet
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Beschreibung Gesamtchlor
Enthält 100 DPD Nr. 4-Tabletten
Verfahren DPD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser
Empfohlenes Zubehör AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat.Nr. AC2V24)
Bereich 0,05 bis 6,0 mg / L
Methoden mit EPA-Zulassung Trinkwasser:Standardmethoden 4500-Cl G/ATP EPA-zugelassene Orionmethode AC2072; Abwasser:Standardmethoden 4500-Cl G-2000/ATP EPA-zugelassene Orion Methode AC2072
Menge 100 Tests
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.