Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Pulverreagenzien
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free und Total Chlorine Bulk DPD Pulverdispenser und -vials sind für die Prüfung von Restchlor in Wasserproben mit hohem Volumen ausgelegt.
Marke: Thermo Scientific™ AC72P1
Additional Details : Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
Messen Sie mit Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials mit Orion AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometern Restchlor in Wasserproben. Die Pulverchemie löst sich schnell in der Lösung auf und ist leicht zu mischen. Jedes Vial enthält 250 Einheiten der DPD-Reagenzien und ist für die Analyse von freiem Chlor oder gesamt verfügbarem Chlor im Labor oder vor Ort erhältlich.
- Messen Sie freies oder gesamt verfügbares Chlor von 0.02 bis 2.00 mg/l (ppm)
- Die Pulverspender sind für einen hohen Probendurchsatz konzipiert – sie reduzieren die Kosten pro Test und minimieren den Abfall im Vergleich zu einzeln verpackten Reagenzien
- Entspricht anderen weit verbreiteten und anerkannten Chemikalien wie den Pulverpackungen Orion AQUAfast AC4P71 freies Chlor und Orion AQUAfast AC4P72 gesamt verfügbares Chlor
- Kompatibel mit Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 und AQ3170 Kolorimetern
- Kompatibel mit Orion AquaMate AQ8000 und AQ7000 Spektralphotometern
Spezifikation
AQUAfast DPD-ulvernachfüllpackung für Gesamtchlor AQ250T Spender, 1 Fläschchen x 250 Stück | |
Ein Pulverfläschchen für Gesamtchlor, 250 Stück | |
Pulver | |
DPD |
AQUAfast AQ250T für DPD-Pulverspender für Gesamtchlor | |
0,02 bis 2 mg/l Cl2 | |
Chlor |
Sicherheit und Handhabung
- AQUAfast total chlorine powder pack
Signalwort
- Gefahr
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate