Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ pH-Elektrode mit Sure-Flow-Anschluss, BNC-Anschluss
Thermo Scientific™ Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™ pH-Elektroden eignen sich für Messungen allgemeiner pH-Proben sowie viskoser oder kolloidaler Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 8172BNWP
Additional Details : Gewicht : 0.46980kg
Description
Thermo Scientific™ Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure Flow™ pH-Elektroden eignen sich mit ihrem Schliffdiaphragma mit freiem Durchfluss für Messungen allgemeiner pH-Proben sowie viskoser bzw. kolloidaler Proben.
Diese universelle pH-Elektrode bietet eine hervorragende Leistung für schmutzige, schwierige Proben wie Böden, Schlämme, Kolloide, viskose Materialien und organische Substanzen. Das Diaphragma lässt sich zwischen den Messungen leicht reinigen; durch einfaches Drücken auf die Kappe wird die Referenz von der Fülllösung sauber gespült und alle Verunreinigungen entfernt, die die Messungen beeinträchtigen könnten.- Material: Glasschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 ° bis 100 °C
- Interne Referenz: ROSS
- Diaphragma: Sure-Flow
- Abmessungen: 120 × 12 mm
- pH-Genauigkeit: 0,01
- Fülllösung: 3 M KCl, Orion Kat. Nr. 810007
- Kappendurchmesser: 16 mm
Im Lieferumfang enthalten:
- Abnehmbarer Kegelmembranschutz, zwei Flaschen Orion ROSS Elektroden-Fülllösung
Specifications
Orion ROSS Sure-Flow pH-Elektrode | |
Sure-Flow | |
0 bis14 | |
pH-Kombinationselektrode, Glasgehäuse, wasserfestes BNC-Anschluss | |
Biologie/Pharmazie: TRIS-Puffer, Proteine, Enzyme, Emulsionen; Lebensmittel-, Kosmetik- und lindustrie: Emulsionen; Erdölprodukte, Lacke, allgemeine Zwecke: die meisten Probentypen; hohe Ionenstärke: Säuren, Laugen, Salzlösungen, pH > 12 oder pH < 2; geringe Ionenstärke: | |
Abnehmbarer Kegelmembranschutz, 2 x 60 ml-Flaschen Orion ROSS Fülllösung für Elektroden | |
0,01 | |
16 mm |
WPBNC | |
Glasschaft | |
0 °C° bis 100 °C° | |
3 M KCl (810007) | |
Standard-pH-Messgerät, BNC-Anschluss | |
ROSS | |
32 ° bis 212 ° F |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.