Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8163BNWP ROSS™ pH-Kombinationselektroden mit Spear Tip
Die Thermo Scientific™ Orion 8163BNWP ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
339.20 CHF - 552.50 CHF
Spezifikation
Diaphragma | keramisch |
---|---|
Material | Glasgehäuse |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 100 °C° |
Abweichung | < 0.002pH/day |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10304721
|
Thermo Scientific™
8163BNWP |
BNC |
552.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10793101
|
Thermo Scientific™
8163SC |
Schraubverschluss |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8163BNWP ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu 5 x genauer.
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0° bis 100°C
- Internes Bezugssystem: ROSS
- Diaphragma: Keramik
- Abmessungen: 110 mm
- Genauigkeit pH-Wert: 0.01; Fülllösung: 3M KCl
- Spitze: Spear Tip, Länge: 4,5 x 20 mm
- Material: Glaskörper
- Probenvolumina bis 100μl
- Für Messungen des pH-Wertes in halbfesten Lebensmitteln wie Käse, Fleisch, Obst, Brot und ähnlichen Proben
- Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
- Drift liegt unter pH 0.002 pro Tag, sodass eine Neukalibrierung nicht oft erforderlich ist
Spezifikation
keramisch | |
0 bis 14 | |
< 0.002pH/day | |
60 ml Flasche ROSS ElektrodenfüllungLösung | |
0,01 | |
32 ° bis 212 ° F | |
20mm |
Glasgehäuse | |
0 °C° bis 100 °C° | |
3M KCl | |
ROSS | |
100 ul | |
Speer |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.